Stampa…
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid
OR7208-100G OR7208-25G OR7208-5G
APOSOR7208-100GEA 724 EUR
APOSOR7208-100G APOSOR7208-25G APOSOR7208-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Punto di fusione: 235…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01114648
CAS Number: 301699-39-8