Stampa…
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7207-1G OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA 78.3 EUR
APOSOR7207-1G APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03452755
CAS Number: 361543-99-9