Stampa…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR7205-1G OR7205-5G OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA 72.5 EUR
APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₂
Punto di fusione: 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074642
CAS Number: 28611-39-4