Stampa…
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7196-1G OR7196-25G OR7196-5G
APOSOR7196-1GEA 29 EUR
APOSOR7196-1G APOSOR7196-25G APOSOR7196-5G
2,3-Dichlorophenylboronic acid
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01075703
CAS Number: 151169-74-3