Stampa…
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 144 EUR
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BCl₂O₃
Peso molecolare: 220,8500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039018
CAS Number: 175883-61-1