Stampa…
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
OR7193-1G OR7193-5G OR7193-100MG OR7193-250MG
APOSOR7193-1GEA 201 EUR
APOSOR7193-1G APOSOR7193-5G APOSOR7193-100MG APOSOR7193-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039016
CAS Number: 411229-76-0