Stampa…
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7192-1G OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA 343 EUR
APOSOR7192-1G APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039015
CAS Number: 1050510-36-5