Stampa…
4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7191-1G OR7191-250MG
APOSOR7191-1GEA 274 EUR
APOSOR7191-1G APOSOR7191-250MG
4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
4-Cyclopentylphenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039014
CAS Number: 945837-57-0