Stampa…
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 219 EUR
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₇BO₂
Peso molecolare: 204,08 g/mol
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093068
CAS Number: 374538-04-2