Stampa…
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 105 EUR
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
Peso molecolare: 207,4214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01114675
CAS Number: 128676-84-6