3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅BClNO₂ Punto di fusione: 95…97 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03425942 CAS Number: 458532-98-4 |