Stampa…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
OR7184-25G OR7184-5G OR7184-250MG
APOSOR7184-25GEA 93.1 EUR
APOSOR7184-25G APOSOR7184-5G APOSOR7184-250MG
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BClNO₂
Peso molecolare: 157,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094998
CAS Number: 444120-91-6