Stampa…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7183-5G OR7183-100G OR7183-25G
APOSOR7183-5GEA 51 EUR
APOSOR7183-5G APOSOR7183-100G APOSOR7183-25G
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Peso molecolare: 239,51 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412793
CAS Number: 444120-94-9