Stampa…
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
OR7182-1G OR7182-25G OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7182-1G APOSOR7182-25G APOSOR7182-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Peso molecolare: 170,40 g/mol
Punto di fusione: 238…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683104
CAS Number: 161950-10-3