Stampa…
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR7181-100G OR7181-25G OR7181-5G
APOSOR7181-100GEA 339 EUR
APOSOR7181-100G APOSOR7181-25G APOSOR7181-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Peso molecolare: 170,40 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683107
CAS Number: 209919-30-2