Stampa…
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR7180-1G OR7180-5G OR7180-25G
APOSOR7180-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7180-1G APOSOR7180-5G APOSOR7180-25G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Punto di fusione: 228…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039010
CAS Number: 175883-63-3