4-Butoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₅BO₃ Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427054 CAS Number: 105365-51-3 |