Stampa…
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(tert-Butoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7176-1G OR7176-250MG OR7176-5G
APOSOR7176-1GEA 125 EUR
APOSOR7176-1G APOSOR7176-250MG APOSOR7176-5G
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Peso molecolare: 208,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03701685
CAS Number: 1024017-53-5