Stampa…
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 229 EUR
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₅H₃BrN₄
Punto di fusione: 148…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258642
CAS Number: 35235-74-6