Stampa…
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7174-1G OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA 19 EUR
APOSOR7174-1G APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Peso molecolare: 208,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788411
CAS Number: 858364-78-0