Stampa…
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(tert-Butoxymethyl)benzeneboronic acid
OR7173-25G OR7173-5G OR7173-1G
APOSOR7173-25GEA 1350 EUR
APOSOR7173-25G APOSOR7173-5G APOSOR7173-1G
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Peso molecolare: 208,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425930
CAS Number: 373384-12-4