Stampa…
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 264 EUR
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₇H₁₀O₂
Punto di fusione: 125…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010379
CAS Number: 4341-24-6