Stampa…
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7165-250MG OR7165-5G OR7165-1G
APOSOR7165-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR7165-250MG APOSOR7165-5G APOSOR7165-1G
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Peso molecolare: 283,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412794
CAS Number: 214360-62-0