Stampa…
2-Bromo-5-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-5-boronic acid, (6-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-pyridinylboronic acid, 6-Bromopyridine-3-boronic acid
OR7164-1G OR7164-5G OR7164-10G
APOSOR7164-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7164-1G APOSOR7164-5G APOSOR7164-10G
2-Bromo-5-pyridineboronic acid 98%
2-Bromo-5-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BBrNO₂
Peso molecolare: 201,81 g/mol
Punto di fusione: 161…166 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411558
CAS Number: 223463-14-7