Stampa…
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 111 EUR
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Formula: C₁₂H₁₂B₂O₄
Peso molecolare: 241,85 g/mol
Punto di fusione: 300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151795
CAS Number: 4151-80-8