Stampa…
2-Biphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 75.7 EUR
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Peso molecolare: 198,03 g/mol
Punto di fusione: 167…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00136929
CAS Number: 4688-76-0