Stampa…
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7155-1G OR7155-250MG OR7155-5G
APOSOR7155-1GEA 65.5 EUR
APOSOR7155-1G APOSOR7155-250MG APOSOR7155-5G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BCl₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039002
CAS Number: 1003298-85-8
UN: 1759
ADR: 8,II