Stampa…
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7153-1G OR7153-5G
APOSOR7153-1GEA 24.4 EUR
APOSOR7153-1G APOSOR7153-5G
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039000
CAS Number: 612832-83-4