Stampa…
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzofuran-5-ylboronic acid
OR7149-1G OR7149-5G
APOSOR7149-1GEA 85.8 EUR
APOSOR7149-1G APOSOR7149-5G
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
Peso molecolare: 161,9500 g/mol
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038999
CAS Number: 331834-13-0