1,4-Phenyldiboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7148-25G
OR7148-5G
OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA
53.8
EUR
APOSOR7148-25G
APOSOR7148-5G
APOSOR7148-100G
1,4-Phenyldiboronic acid
1,4-Phenyldiboronic acid
Formula:
C₆H₈B₂O₄ Punto di fusione: >350 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00236018 CAS Number: 4612-26-4 |