Stampa…
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
OR7147-25G OR7147-5G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 102 EUR
APOSOR7147-25G APOSOR7147-5G APOSOR7147-100G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formula: C₆H₇BO₃S
Peso molecolare: 170,00 g/mol
Punto di fusione: 142…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075681
CAS Number: 206551-43-1