6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
OR7143-5G
OR7143-25G
OR7143-100G
APOSOR7143-5GEA
68.4
EUR
APOSOR7143-5G
APOSOR7143-25G
APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Formula:
C₈H₆O₃ Peso molecolare: 150,14 g/mol Punto di fusione: 242…246 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068174 CAS Number: 6272-26-0 |