TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
OR7140-100ML
OR7140-250ML
OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA
29.2
EUR
APOSOR7140-100ML
APOSOR7140-250ML
APOSOR7140-500ML
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 97%
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula:
C₆H₁₆N₂ Peso molecolare: 116,21 g/mol Punto di ebollizione: 120…122 °C Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,775 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS Number: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |