Stampa…
2-Iodosobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7133-1G OR7133-5G
APOSOR7133-1GEA 94.5 EUR
APOSOR7133-1G APOSOR7133-5G
2-Iodosobenzoic acid 97%
2-Iodosobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₃
Peso molecolare: 264,02 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002401
CAS Number: 304-91-6
EINECS: 206-159-4