Stampa…
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7131-100G OR7131-25G OR7131-500G
APOSOR7131-100GEA 81.2 EUR
APOSOR7131-100G APOSOR7131-25G APOSOR7131-500G
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Formula: C₁₃H₁₃IO₄S
Punto di fusione: 131…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011547
CAS Number: 27126-76-7