Stampa…
9-Fluorenylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7130-100G OR7130-1KG OR7130-25G
APOSOR7130-100GEA 24.8 EUR
APOSOR7130-100G APOSOR7130-1KG APOSOR7130-25G
9-Fluorenylmethanol
9-Fluorenylmethanol
Formula: C₁₄H₁₂O
Punto di fusione: 102…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001139
CAS Number: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5