Stampa…
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7124-1G OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7124-1G APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Formula: C₆H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00154838
CAS Number: 2941-29-9