Stampa…
N-Benzylmaleimide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzylpyrrole-2,5-dione
OR7122-100G OR7122-25G OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA 123 EUR
APOSOR7122-100G APOSOR7122-25G APOSOR7122-5G
N-Benzylmaleimide
N-Benzylmaleimide
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014540
CAS Number: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
UN: 1759
ADR: 8,III