Stampa…
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 55.3 EUR
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Peso molecolare: 183,64 g/mol
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018264
CAS Number: 7463-35-6