Stampa…
3-Bromo-p-toluidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
OR7118-100G OR7118-250G OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA 64 EUR
APOSOR7118-100G APOSOR7118-250G APOSOR7118-500G
3-Bromo-p-toluidine 99%
3-Bromo-p-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 254…257 °C
Punto di fusione: 25…30 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134176
CAS Number: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III