Stampa…
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminocyclopent-1-enecarbonitrile
OR7114-1G OR7114-25G OR7114-5G
APOSOR7114-1GEA 51 EUR
APOSOR7114-1G APOSOR7114-25G APOSOR7114-5G
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,144 g/mol
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00517551
CAS Number: 2941-23-3