Stampa…
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylate
OR7112-1G OR7112-5G OR7112-10G
APOSOR7112-1GEA 166 EUR
APOSOR7112-1G APOSOR7112-5G APOSOR7112-10G
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₄S
Peso molecolare: 253,28 g/mol
Punto di fusione: 176…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216478
CAS Number: 205873-28-5