Stampa…
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7103-1G OR7103-5G
APOSOR7103-1GEA 106 EUR
APOSOR7103-1G APOSOR7103-5G
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid
Formula: C₄H₅N₃O₂
Punto di fusione: 201…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036051
CAS Number: 28711-29-7