Stampa…
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-chloroaniline, N,N-Bis-BOC protected
OR7100-1G OR7100-250MG
APOSOR7100-1GEA 415 EUR
APOSOR7100-1G APOSOR7100-250MG
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline 97%
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline
Formula: C₁₆H₂₁BrClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258633
CAS Number: 929000-06-6