2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Punto di fusione: 86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066860 CAS Number: 5685-38-1 |