3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅NO₃ Punto di fusione: 183…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318161 CAS Number: 17153-20-7 |