Stampa…
4-Aminobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7078-100G OR7078-500G
APOSOR7078-100GEA 40.8 EUR
APOSOR7078-100G APOSOR7078-500G
4-Aminobenzamide
4-Aminobenzamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 181…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007999
CAS Number: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3