Stampa…
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7075-100G OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA 255 EUR
APOSOR7075-100G APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
Punto di fusione: 238…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051636
CAS Number: 6314-28-9