Stampa…
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7056-100G OR7056-25G OR7056-10G
APOSOR7056-100GEA 60.9 EUR
APOSOR7056-100G APOSOR7056-25G APOSOR7056-10G
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₂H₅N₅
Punto di fusione: 202…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005233
CAS Number: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2