Stampa…
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7055-100G OR7055-25G OR7055-500G OR7055-10G OR7055-50G
APOSOR7055-100GEA 0 EUR
APOSOR7055-100G APOSOR7055-25G APOSOR7055-500G APOSOR7055-10G APOSOR7055-50G
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine 97%
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Formula: C₄H₅N₅O₂
Peso molecolare: 155,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023263
CAS Number: 2387-48-6